Merck
740772
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethylthio)aniline
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6F3NS
Masa cząsteczkowa:
193.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
30-34 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Nc1ccccc1SC(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NS/c8-7(9,10)12-6-4-2-1-3-5(6)11/h1-4H,11H2
Klucz InChI
HIPLFBJHUALLRK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
195.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
90.55 °C