Merck
740438
Sigma-Aldrich
4-Bromophenylacetyl chloride
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6BrClO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
liquid
gęstość
1.573 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
ClC(=O)Cc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H6BrClO/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2
Klucz InChI
VQVBNWUUKLBHGI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)