Wybierz wielkość
313,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
313,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
mp
123-126 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc2cc(Br)ccc2c1
InChI
1S/C12H9BrO2/c1-15-12(14)10-3-2-9-7-11(13)5-4-8(9)6-10/h2-7H,1H3
Klucz InChI
JEUBRLPXJZOGPX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- 6-winylo-2-naftalenokarbaldehyd[2]
- 6-(3-tert-butylo-4-metoksyfenylo)-2-naftoinian metylu[3]
- 6-[3-tert-butylo-4-[(tert-butyldietylosililo)oksy]-fenylo]-2-naftoinian metylu[3]
- 6-[3-(1-adamantylo)-4-[(tert-butyldimetylosililo)-oksy]fenylo]-2-naftoinian metylu[3]
- methyl 6-[3-(1-adamantyl)-4-[[(2,3-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methylloxy]phenyl]-2-naphthoate[3]
- 2-bromo-6-(bromometylo)naftalen[4]
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?