Merck
738417
Sigma-Aldrich
Potassium 4-hydroxyphenyltrifluoroborate
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5BF3KO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
solid
mp
288-293 °C
ciąg SMILES
[K+].Oc1ccc(cc1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C6H5BF3O.K/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5;/h1-4,11H;/q-1;+1
Klucz InChI
WLZQZSRIHYVYCS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3