Merck
738328
Sigma-Aldrich
6-Bromobenzo[b]thiophene
97%
Synonim(y):
6-Bromobenzothiophene
Wybierz wielkość
1 G
263,50 zł
263,50 zł
Cena katalogowa527,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
263,50 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H5BrS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
263,50 zł
Cena katalogowa527,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
mp
56-60 °C
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Brc1ccc2ccsc2c1
InChI
1S/C8H5BrS/c9-7-2-1-6-3-4-10-8(6)5-7/h1-5H
Klucz InChI
OQIMJOXSDVGEBU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)