Merck
738174
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-nitrobenzyl bromide
Synonim(y):
1-Bromomethyl-4-fluoro-2-nitrobenzene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5BrFNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.577
gęstość
1.689 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
nitro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(F)ccc1CBr
InChI
1S/C7H5BrFNO2/c8-4-5-1-2-6(9)3-7(5)10(11)12/h1-3H,4H2
Klucz InChI
NBRNHHKYVFAXCZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)