Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 145,00 zł 123,25 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 297,00 zł 252,45 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H18N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.25
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
eCl@ss:
32129103
Assay:
98%
123,25 zł
Cena katalogowa145,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
bp
100-115 °C/0.15-0.20 mmHg (lit.)
mp
40-43 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
C1CC(CCN1)N2CCOCC2
InChI
1S/C9H18N2O/c1-3-10-4-2-9(1)11-5-7-12-8-6-11/h9-10H,1-8H2
InChI key
YYBXNWIRMJXEQJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for synthesis of:
- Selective adenosine A2A receptor antagonists
- Antidepressents
- Small molecules that restore E-cadherin expression and reduce invasion in colorectal carcinoma cells
- Orally bioavailable P2Y12 antagonists for inhibition of platelet aggregation
- Quinoline derivatives with antimicrobial activity
- Antimalarials
4-Morpholinopiperidine may be used to synthesize 2-(4-morpholinopiperidin-1-yl)-5-nitrobenzonitrile and 9-bromo-6,6-dimethyl-8-(4-morpholin-4-yl-piperidin-1-yl)-11-oxo-6,11-dihydro-5H-benzo[b]carbazole-3-carbonitrile.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?