Merck
738093
Sigma-Aldrich
17α-Hydroxyprogesterone-2,3,4-13C3
98 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
17α-Hydroxy-4-pregnene-3,20-dione-2,3,4-13C3, 4-Pregnen-17α-ol-3,20-dione-2,3,4-13C3
Wybierz wielkość
1 MG
4680,00 zł
5 MG
4216,00 zł
4680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
4680,00 zł
5 MG
4216,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3C18H30O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
333.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
4680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
98 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Formularz
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=[13CH][13C](=O)[13CH2]C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H30O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h12,16-18,24H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1/i6+1,12+1,15+1
Klucz InChI
DBPWSSGDRRHUNT-GGSYSODVSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)