Przejdź do
809594
11-Deoxycortisol-2,3,4-13C3 solution
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % 13C, ≥97% (CP)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3C18H30O4
Masa cząsteczkowa:
349.44
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142200
NACRES:
NA.12
EC Number:
200-659-6
Isotopic purity:
≥98 atom % 13C
Assay:
≥97% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
liquid
4370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
≥98 atom % 13C
Quality Segment
assay
≥97% (CP)
form
liquid
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+3
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@]1(C[13C]2)C(CCC3C1CC[C@@]4(C)C3CC[C@]4(O)C(CO)=O)=[13C][13C]2=O
InChI
1S/C21H27O4/c1-19-8-5-14(23)11-13(19)3-4-15-16(19)6-9-20(2)17(15)7-10-21(20,25)18(24)12-22/h15-17,22,25H,3-4,6-10,12H2,1-2H3/t15?,16?,17?,19-,20-,21-/m0/s1/i5+1,11+1,14+1
InChI key
BTJLPTVOOCUWBT-HSCQNOFGSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)