Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1610,00 zł
isotopic purity
98 atom % 13C
Quality Segment
assay
98% (CP)
form
solution
concentration
0.1 mg/mL in methanol
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+3
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@]12C[13CH2][13C](=O)[13CH2]C1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CCC4=O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12,14-16H,3-11H2,1-2H3/t12?,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1/i7+1,11+1,13+1
InChI key
RAJWOBJTTGJROA-OSGDZWBESA-N
Application
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 0.1 mg/mL in methanol, 98 atom % 13C, 98% (CP) | description 0.1 mg/mL in methanol, 99 atom % 13C, 97% (CP) | description 100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % 13C, ≥97% (CP) | description 100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP) |
| assay 98% (CP) | assay 97% (CP) | assay ≥97% (CP) | assay ≥95% (CP) |
| mass shift M+3 | mass shift M+3 | mass shift M+3 | mass shift M+3 |
| isotopic purity 98 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity ≥98 atom % 13C | isotopic purity ≥98 atom % 13C |
| technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solution | form solution | form liquid | form solution |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?