Merck
737569
Sigma-Aldrich
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
technical grade, 85%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Próba
85%
Postać
solid
mp
275-295 °C
ciąg SMILES
OC(=O)c1cn2ccccc2n1
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-8(12)6-5-10-4-2-1-3-7(10)9-6/h1-5H,(H,11,12)
Klucz InChI
WQLJLPDGSLZYEP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3