Merck
737550
Sigma-Aldrich
Ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
97%
Synonim(y):
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
83-87 °C
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1cn2ccccc2n1
InChI
1S/C10H10N2O2/c1-2-14-10(13)8-7-12-6-4-3-5-9(12)11-8/h3-7H,2H2,1H3
Klucz InChI
GNFACXDTRBVZJE-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3