Kluczowe dokumenty
737224
2-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
97%
Synonim(y):
2-Chloro-1-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H3ClF3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.55
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
25-30 °C
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(c1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3ClF3NO2/c8-6-4(7(9,10)11)2-1-3-5(6)12(13)14/h1-3H
Klucz InChI
TWABRHQBRWLSSE-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)