Merck
736937
Sigma-Aldrich
4-Bromo-7-methoxy-1-indanone
97%
Synonim(y):
4-Bromo-7-methoxyindanone
Wybierz wielkość
1 G
166,50 zł
166,50 zł
Cena katalogowa333,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
166,50 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9BrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
166,50 zł
Cena katalogowa333,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
134-138 °C
grupa funkcyjna
bromo
ketone
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(Br)c2CCC(=O)c12
InChI
1S/C10H9BrO2/c1-13-9-5-3-7(11)6-2-4-8(12)10(6)9/h3,5H,2,4H2,1H3
Klucz InChI
OJDMKCLDADYDRL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)