Merck
736708
Sigma-Aldrich
Ethyl-d5 methyl-d3 carbonate
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
CD3CD2OCOOCD3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
97% (CP)
Postać
liquid
przesunięcie masy
M+8
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])OC(=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O3/c1-3-7-4(5)6-2/h3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2
Klucz InChI
JBTWLSYIZRCDFO-AUOAYUKBSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
80.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
26.7 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)