Merck
736597
Sigma-Aldrich
1-Naphthylphenylsilane
96%
Synonim(y):
1-(Phenylsilyl)naphthalene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.644
gęstość
1.069 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[SiH2](c1ccccc1)c2cccc3ccccc23
InChI
1S/C16H14Si/c1-2-9-14(10-3-1)17-16-12-6-8-13-7-4-5-11-15(13)16/h1-12H,17H2
Klucz InChI
FYPVRHDXFWNYTG-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)