Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14N4S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
366.55
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
2510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
Quality Segment
mp
118-128 °C
SMILES string
CN(C(=S)SSC(=S)N(C)c1ccncc1)c2ccncc2
InChI
1S/C14H14N4S4/c1-17(11-3-7-15-8-4-11)13(19)21-22-14(20)18(2)12-5-9-16-10-6-12/h3-10H,1-2H3
InChI key
PVZGPMRTEJHLMS-UHFFFAOYSA-N
General description
Precursor for the synthesis of novel switchable RAFT agents for controlled radical polymerization. Chain Transfer Agent (CTA)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description BioReagent, suitable for electrophoresis | description phyproof® Reference Substance | description 98 atom % D |
| form solid | form powder | form - | form - |
| mp 118-128 °C | mp - | mp - | mp 14-18 °C (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?