Merck
736228
Supelco
Trimethyl phosphite solution
NMR reference standard, 1% in acetone-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in. , ultra-thin wall
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
NMR reference standard
analytical standard
stężenie
1% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
metody
NMR: suitable
rozmiar probówki do NMR
5 mm × 8 in. , ultra-thin wall
grubość ścianki probówki do NMR
0.24 mm
Format
single component solution
ciąg SMILES
COP(OC)OC
InChI
1S/C3H9O3P/c1-4-7(5-2)6-3/h1-3H3
Klucz InChI
CYTQBVOFDCPGCX-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
31P sensitivity
Ilość
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-2.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-19 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)