Kluczowe dokumenty
Z247057
Coors casserole
capacity 270 mL
Wybierz wielkość
1 EA
284,05 zł
284,05 zł
Cena katalogowa299,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
284,05 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
284,05 zł
Cena katalogowa299,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
circles
porcelain
sterylność
non-sterile
opakowanie
case of 12 ea (Internal pack of 6)
producent / nazwa handlowa
Coorstek 66060
pojemność
270 mL
śr. × wys.
100 mm × 50 mm
śr. naczynia
100 mm
Opis ogólny
Porcelain, with lip and flat handle. Glazed inside and out, except for rim and top of handle.
Informacje prawne
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)