Merck
735590
Sigma-Aldrich
4-Bromopyridine-3-carbonitrile
95%
Synonim(y):
4-Bromo-3-cyanopyridine, 4-Bromonicotinonitrile
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3BrN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
Postać
solid
mp
118-123 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Brc1ccncc1C#N
InChI
1S/C6H3BrN2/c7-6-1-2-9-4-5(6)3-8/h1-2,4H
Klucz InChI
DMQBJRMKGVMOHX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)