Merck
735493
Sigma-Aldrich
(R)-1-Boc-3-pyrrolidinecarboxylic acid
97%
Synonim(y):
(R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-pyrrolidinecarboxylic acid, N-Boc-L-β-proline
Wybierz wielkość
500 MG
590,00 zł
590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
590,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H17NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]/D -15.0, c = 0.5% in chloroform
mp
138-143 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-5-4-7(6-11)8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-/m1/s1
Klucz InChI
HRMRQBJUFWFQLX-SSDOTTSWSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)