Merck
735043
Sigma-Aldrich
Bis(chlorogold(I)) [1,1′-bis(diphenylphosphino)ferrocene]
95%
Synonim(y):
[μ-Ferrocene-1,1′-diylbis(diphenylphosphine-κP)]bis[chlorogold(I)]
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H28Au2Cl2FeP2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1019.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: gold
reagent type: catalyst
core: gold
mp
223-229 °C
ciąg SMILES
[Fe].Cl[Au].Cl[Au].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H14P.2Au.2ClH.Fe/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;;;;;/h2*1-14H;;;2*1H;/q;;2*+1;;;/p-2
Klucz InChI
XJPNFMAYIDODRO-UHFFFAOYSA-L
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)