Merck
734888
Sigma-Aldrich
2-Amino-3,5-difluoropyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4F2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
52-57 °C
ciąg SMILES
Nc1ncc(F)cc1F
InChI
1S/C5H4F2N2/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H,(H2,8,9)
Klucz InChI
JVLFMTZUPSBCNJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
177.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
81 °C