Kluczowe dokumenty
734047
(S)-3-Aminotetrahydrofuran tosylate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H17NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]22/D −4.5°, c = 0.5 in methanol
mp
133-138 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N[C@H]1CCOC1.Cc2ccc(cc2)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.C4H9NO/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;5-4-1-2-6-3-4/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);4H,1-3,5H2/t;4-/m.0/s1
Klucz InChI
BZXPLADBSZWDIH-VWMHFEHESA-N
Zastosowanie
Tosylan(S)-3-aminotetrahydrofuranu może być stosowany jako odczynnik w syntezie oksadiazolilo-chinolinilo-N-(piranylo)piperydynamin jako potencjalnych antagonistów receptora κ-opioidowego (KOR). Może być również stosowany do otrzymywania pochodnych N-(4-fluoro-3-metylo-fenylo)-3-[[(3S)-tetrahydrofuran-3-ylo]-sulfamoilo]benzamidu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Synthesis and evaluation of N-phenyl-3-sulfamoyl-benzamide derivatives as capsid assembly modulators inhibiting hepatitis B virus (HBV)
Vandyck K, et al.
Journal of medicinal chemistry, 61(14), 6247-6260 (2018)
Design and synthesis of a novel and selective kappa opioid receptor (KOR) antagonist (BTRX-335140)
Guerrero M, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 61(14), 6247-6260 (2019)