Merck
733881
Sigma-Aldrich
Aldicarb-(N-methyl-13C,d3, carbamoyl-13C) sulfoxide
≥98 atom %, ≥98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C2C5D3H11N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352119
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
czystość izotopowa
≥98 atom %
Poziom jakości
Próba
≥98% (CP)
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+5
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])N[13C](=O)O\N=C\C(C)(C)S(C)=O
InChI
1S/C7H14N2O3S/c1-7(2,13(4)11)5-9-12-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)/b9-5+/i3+1D3,6+1
Klucz InChI
BXPMAGSOWXBZHS-FONWFMSDSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)