Merck
733431
Sigma-Aldrich
3-Methylphenethylamine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
gęstość
0.939 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
Cc1cccc(CCN)c1
InChI
1S/C9H13N/c1-8-3-2-4-9(7-8)5-6-10/h2-4,7H,5-6,10H2,1H3
Klucz InChI
GUERDLPJJJMIEU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)