Merck
732699
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-acetic acid
Synonim(y):
(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
paste
mp
186-192 °C
ciąg SMILES
Cc1cc(C)n(CC(O)=O)n1
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-5-3-6(2)9(8-5)4-7(10)11/h3H,4H2,1-2H3,(H,10,11)
Klucz InChI
JYSWEDYPQJOEPO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)