Merck
732656
Sigma-Aldrich
Ethyl 1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Synonim(y):
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
mp
42-46 °C
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1cc(C)n(C)n1
InChI
1S/C8H12N2O2/c1-4-12-8(11)7-5-6(2)10(3)9-7/h5H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
OJPXVXXMBWKEAT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3