Merck
860166
Sigma-Aldrich
2-Imidazolidone-4-carboxylic acid
95%
Synonim(y):
2-Oxo-4-imidazolidinecarboxylic acid
Wybierz wielkość
500 MG
1660,00 zł
1660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
1660,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
184-186 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)C1CNC(=O)N1
InChI
1S/C4H6N2O3/c7-3(8)2-1-5-4(9)6-2/h2H,1H2,(H,7,8)(H2,5,6,9)
Klucz InChI
KZKRPYCBSZIQKN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for synthesis of human BACE-1 inhibitors[1]
Additive for crystal nucleation and growth[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Samuels et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 24(1), 143-146 (1986-01-01)
DBA/2J mice were exposed in utero, between days 15-18 of gestation, to either of two enzyme inhibitors, previously shown to decrease blood-brain, large-neutral amino acid transport in adults: L-methionine-RS-sulfoximine and 2-imidazolidone-4-carboxylic acid. The young mice demonstrated persistently altered motor behavior
Heuisul Park et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(9), 2900-2904 (2008-04-25)
We describe synthesis and evaluation of a series of cyclic urea derivatives with hydroxylethylamine isostere. Modification of P3, P1, and P2' and combination of SAR display a >100-fold increase in potency with good cellular activity (IC(50)=0.15microM) relative to the previously
S. Devarakonda, et al.,
Journal of Crystal Growth, 204, 525-538 (1999)