Merck
732419
Sigma-Aldrich
1-(Phenylsulfonyl)-3-indolylboronic acid MIDA ester
Synonim(y):
1-(Phenylsulfonyl)indole-3-boronic acid, 1-(Phenylsulfonyl)indole-3-boronic acid MIDA ester, Methyliminodiacetic acid anhydride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H17BN2O6S
Masa cząsteczkowa:
412.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
mp
252-257 °C
ciąg SMILES
O=C(CN(C)C1)OB(C2=CN(S(C3=CC=CC=C3)(=O)=O)C4=C2C=CC=C4)OC1=O
InChI
1S/C19H17BN2O6S/c1-21-12-18(23)27-20(28-19(24)13-21)16-11-22(17-10-6-5-9-15(16)17)29(25,26)14-7-3-2-4-8-14/h2-11H,12-13H2,1H3
Klucz InChI
REUFZLUZOIJDBP-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
May be covered by one or more of US 2009/0030238 and WO 09/14550.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
David M Knapp et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(20), 6961-6963 (2009-05-02)
Many boronic acids, including 2-heterocyclic, vinyl, and cyclopropyl derivatives, are inherently unstable, which can limit their benchtop storage and/or efficient cross-coupling. We herein report the first general solution to this problem: in situ slow release of unstable boronic acids from