Merck
732087
Sigma-Aldrich
4-Chloro-6-(methylamino)pyrimidine
97%
Synonim(y):
6-Chloro-N-methyl-4-pyrimidinamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6ClN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
138-142 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CNc1cc(Cl)ncn1
InChI
1S/C5H6ClN3/c1-7-5-2-4(6)8-3-9-5/h2-3H,1H3,(H,7,8,9)
Klucz InChI
WZVLJUBTIWFTIE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3