Merck
731056
Sigma-Aldrich
6-Amino-3-bromo-4-chloropyrazolo[3,4-d]pyrimidine
95%
Synonim(y):
3-Bromo-4-chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3BrClN5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
powder
mp
267-273 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Nc1nc(Cl)c2c(Br)n[nH]c2n1
InChI
1S/C5H3BrClN5/c6-2-1-3(7)9-5(8)10-4(1)12-11-2/h(H3,8,9,10,11,12)
Klucz InChI
QOWUSMIVHAPTKO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)