Merck
662968
Sigma-Aldrich
5-Bromo-3-nitropyridine-2-carbonitrile
95%
Wybierz wielkość
5 G
65,50 zł
25 G
1830,00 zł
65,50 zł
Cena katalogowa131,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
65,50 zł
25 G
1830,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H2BrN3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
65,50 zł
Cena katalogowa131,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
95%
Formularz
solid
mp
101-106 °C
grupa funkcyjna
bromo
nitrile
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(Br)cnc1C#N
InChI
1S/C6H2BrN3O2/c7-4-1-6(10(11)12)5(2-8)9-3-4/h1,3H
Klucz InChI
OBVYONPVHIOJJZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)