Merck
731021
Sigma-Aldrich
Benzo-1,4-dioxane-(ethylene-d4)
98 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
1,2-Ethylene-d4-dioxybenzene, 1,4-Benzodioxan-(ethylene-d4), 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-(ethylene-d4)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8D4H4O2
Masa cząsteczkowa:
140.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
Formularz
liquid
bp
103 °C/6 mmHg (lit.)
gęstość
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]C1([2H])Oc2ccccc2OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C8H8O2/c1-2-4-8-7(3-1)9-5-6-10-8/h1-4H,5-6H2/i5D2,6D2
Klucz InChI
BNBQRQQYDMDJAH-NZLXMSDQSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
156.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
69 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)