Przejdź do
764973
N-Ethylacrylamide
contains MEHQ as inhibitor, 99% (HPLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3940,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.13
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
3940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99% (HPLC)
form
liquid
contains
MEHQ as inhibitor, 100-500 ppm MEHQ as inhibitor
refractive index
n20/D 1.4700
density
0.93235 at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=CC(NCC)=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-3-5(7)6-4-2/h3H,1,4H2,2H3,(H,6,7)
InChI key
SWPMNMYLORDLJE-UHFFFAOYSA-N
Application
Application Statement: monomer for drug delivery; thermal responsive polymers; solutions with specific LCSTs
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
773212234907434620
assay
99% (HPLC)
assay
99%
assay
98%
assay
98%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
density
0.93235 at 25 °C
density
0.924 at 25 °C
density
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.4700
refractive index
n20/D 1.468
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
contains
MEHQ as inhibitor, 100-500 ppm MEHQ as inhibitor
contains
<200 ppm MEHQ as inhibitor
contains
700-1000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
contains
150-300 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)