Merck
728268
Sigma-Aldrich
(Iodoethynyl)benzene
≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
1-Iodo-2-phenylacetylene, 1-Iodo-2-phenylethyne, Phenylethynyl iodide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H5I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.03
Beilstein:
1905735
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97.0% (HPLC)
Formularz
liquid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
IC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H5I/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H
Klucz InChI
VOHWEKIUKSUIDT-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stepan S Tatevosyan et al.
The Journal of organic chemistry, 85(12), 7863-7876 (2020-05-23)
An efficient direct approach to triazole-fused sultams has been developed. The key step of the proposed strategy is base-mediated cyclization of sulfonamide-tethered 5-iodo-1,2,3-triazoles which are readily available via an improved protocol for Cu-catalyzed 1,3-dipolar cycloaddition. The annulation of the sultam