Merck
72801
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzaldehyde oxime
≥97.0% (N)
Synonim(y):
4-Nitrobenzaldoxime
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H4CH=NOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.13
Beilstein:
2047086
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97.0% (N)
mp
126-130 °C (lit.)
128-131 °C
ciąg SMILES
[H]\C(=N\O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O3/c10-8-5-6-1-3-7(4-2-6)9(11)12/h1-5,10H/b8-5+
Klucz InChI
WTLPAVBACRIHHC-VMPITWQZSA-N
Inne uwagi
Reagent (as tetramethylguanidine salt) for the cleavage of the 2-chlorophenyl protection in oligonucleotides in high yield with little or no nucleotide cleavage
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrahedron Letters, 4443-4443 (1978)
C.B. Reese et al.
Tetrahedron Letters, 2727-2727 (1978)