Merck
727199
Sigma-Aldrich
(S)-3-Methoxy-α-methylbenzylamine
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Synonim(y):
(S)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.21
Beilstein:
4798959
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.5% (GC)
99%
Formularz
liquid
czystość optyczna
enantiomeric excess: ≥98.5%
ciąg SMILES
COc1cccc(c1)[C@H](C)N
InChI
1S/C9H13NO/c1-7(10)8-4-3-5-9(6-8)11-2/h3-7H,10H2,1-2H3/t7-/m0/s1
Klucz InChI
CJWGCBRQAHCVHW-ZETCQYMHSA-N
Informacje prawne
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
238.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
114.5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)