Merck
726966
Sigma-Aldrich
(R)-3-Chloro-α-methylbenzylamine
ChiPros®, produced by BASF, ≥99.0%
Synonim(y):
(R)-1-(3-Chlorophenyl)ethylamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10ClN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.62
Beilstein:
4230572
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
produced by BASF
Próba
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Postać
liquid
czystość optyczna
enantiomeric excess: ≥98.5% (GC)
ciąg SMILES
C[C@@H](N)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H10ClN/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-6H,10H2,1H3/t6-/m1/s1
Klucz InChI
DQEYVZASLGNODG-ZCFIWIBFSA-N
Informacje prawne
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)