Merck
726362
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzyl chloride
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
1-Bromo-4-(chloromethyl)benzene, p-Bromo-α-chlorotoluene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6BrCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.48
Beilstein:
636506
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97.0% (GC)
Postać
crystals
mp
37-38 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H6BrCl/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H,5H2
Klucz InChI
BSIIGUGKOPPTPZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Amelie Juin et al.
Developmental cell, 51(4), 431-445 (2019-11-02)
Pancreatic ductal adenocarcinoma is one of the most invasive and metastatic cancers and has a dismal 5-year survival rate. We show that N-WASP drives pancreatic cancer metastasis, with roles in both chemotaxis and matrix remodeling. lysophosphatidic acid, a signaling lipid