Merck
725854
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-(trifluoromethyl)-pyridine-2-carboxylate
≥95.0%
Synonim(y):
Ethyl 5-(trifluoromethyl)picolinate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8F3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥95.0% (GC)
≥95.0%
Postać
lumps
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1ccc(cn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H8F3NO2/c1-2-15-8(14)7-4-3-6(5-13-7)9(10,11)12/h3-5H,2H2,1H3
Klucz InChI
KCMOTZFSBYHKCI-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3