Merck
725374
Sigma-Aldrich
2,2-Dibutyl-[1,3,2]dioxastannolane
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H22O2Sn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.99
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Formularz
solid
mp
231-236 °C
ciąg SMILES
CCCC[Sn]1(CCCC)OCCO1
InChI
1S/2C4H9.C2H4O2.Sn/c2*1-3-4-2;3-1-2-4;/h2*1,3-4H2,2H3;1-2H2;/q;;-2;+2
Klucz InChI
STWBEJNHFFEKHC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)