Merck
725234
Sigma-Aldrich
N-(4-tert-Butylphenyl)bis(trifluoromethanesulfonimide)
97%
Synonim(y):
N-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-1,1,1-trifluoro-N-[(trifluoromethyl)sulfonyl]-methanesulfonamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H13F6NO4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
413.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
108-112 °C
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1ccc(cc1)N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H13F6NO4S2/c1-10(2,3)8-4-6-9(7-5-8)19(24(20,21)11(13,14)15)25(22,23)12(16,17)18/h4-7H,1-3H3
Klucz InChI
JSAPQUASEXOFNZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for synthesis of spirastrellolide F methyl ester
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)