724742
1-Naphthalenethiol
99%
Synonim(y):
α-Naphthalenethiol, 1-Mercaptonaphthalene, 1-Naphthylthiol, Naphthalene-1-thiol
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
liquid
gęstość
1.158 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
Sc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H8S/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,11H
Klucz InChI
SEXOVMIIVBKGGM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.