Merck
723509
Sigma-Aldrich
Cesium dodecafluoro-closo-dodecaborate
97%
Synonim(y):
Cesium dodecafluorododecaborate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
B12Cs2F12
Masa cząsteczkowa:
623.52
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: boron
reagent type: catalyst
mp
>600 °C (dec.)
ciąg SMILES
[Cs+].[Cs+].FB1C[B-]2(F)B(F)[B-](F)(B(F)B(F)B(F)B(F)B(F)B1F)B2F
InChI
1S/CH2B11F11.2Cs/c13-2-1-11(22)9(20)12(23,10(11)21)8(19)7(18)6(17)5(16)4(15)3(2)14;;/h1H2;;/q-2;2*+1
Klucz InChI
VORBFFRCZXMLGL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)