Merck
723428
Sigma-Aldrich
Trichloroacetonitrile-15N
99 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
Cl3CC15N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 15N
Próba
95% (CP)
Formularz
liquid
bp
83-84 °C (lit.)
gęstość
1.450 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
ClC(Cl)(Cl)C#[15N]
InChI
1S/C2Cl3N/c3-2(4,5)1-6/i6+1
Klucz InChI
DRUIESSIVFYOMK-PTQBSOBMSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)