722790
trans-9-Octadecenoic acid-1,2,3,7,8-13C5
99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonim(y):
trans-Oleic acid-1,2,3,7,8-13C5, Elaidic acid-1,2,3,7,8-13C5
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
95% (CP)
Postać
solid
mp
42-44 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+5
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCC\C=C\[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9+/i11+1,12+1,16+1,17+1,18+1
Klucz InChI
ZQPPMHVWECSIRJ-CLWZAQNKSA-N
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1