Merck
722324
Sigma-Aldrich
5-Amino-4-bromo-3-methylisoxazole
97%
Synonim(y):
4-Bromo-3-methylisoxazol-5-amine
Wybierz wielkość
1 G
430,50 zł
430,50 zł
Cena katalogowa615,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
430,50 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5BrN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
430,50 zł
Cena katalogowa615,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
66-71 °C
grupa funkcyjna
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1noc(N)c1Br
InChI
1S/C4H5BrN2O/c1-2-3(5)4(6)8-7-2/h6H2,1H3
Klucz InChI
XCYKKCVEVOZFIL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)