Merck
697044
Sigma-Aldrich
3-Oxo-3-(2-thienyl)propionitrile
97%
Synonim(y):
2-Thenoylacetonitrile
Wybierz wielkość
5 G
263,50 zł
263,50 zł
Cena katalogowa527,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
263,50 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5NOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
263,50 zł
Cena katalogowa527,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
powder
mp
134-138 °C
grupa funkcyjna
ketone
nitrile
ciąg SMILES
O=C(CC#N)c1cccs1
InChI
1S/C7H5NOS/c8-4-3-6(9)7-2-1-5-10-7/h1-2,5H,3H2
Klucz InChI
XWWUQBHVRILEPB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)