Kluczowe dokumenty
721921
Supelco
Methanol-d4
99.8 atom % D, NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Wzór liniowy:
CD3OD
Masa cząsteczkowa:
36.07
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99.8 atom % D
Próba
99% (CP)
Formularz
liquid
metody
NMR: suitable
rozmiar probówki do NMR
3 mm × 8 in.
przydatność
suitable for NMR (reference standard)
przesunięcie masy
M+4
Opis ogólny
Metanol-d4 (CD3OD) to deuterowany rozpuszczalnik NMR używany do badań i analiz opartych na NMR. Ma najwyższe wzbogacenie izotopowe i nie zakłóca pożądanego poziomu wykrywania.
Bezwzględne intensywności absorpcji w podczerwieni CD3OD odnotowano między 8000 a 350 cm-1.
Zastosowanie
Metanol-d4 może być stosowany jako usuwalny wzorzec wewnętrzny w celu ograniczenia zanieczyszczenia podczas ilościowego oznaczania lipofilowych toksyn skorupiaków przy użyciu techniki ilościowego magnetycznego rezonansu jądrowego (qNMR). Określana jest również czystość i zdolność lipofilowych toksyn skorupiaków do służenia jako autentyczne wzorce odniesienia. Może być również stosowany jako rozpuszczalnik w badaniu użyteczności spektrometrii masowej MALDI-TOF (ang. matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight) do monitorowania zmian konformacyjnych peptydów i białek bradykininy, hormonu stymulującego α-melanocyty i melityny.
Ilość
Probówka o średnicy zewnętrznej 3 mm zawiera 0,235 ml.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Matrix-assisted laser desorption ionization hydrogen/deuterium exchange studies to probe peptide conformational changes
Figueroa DI and Russell HD
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 10(8), 719-731 (1999)
Absolute quantification of lipophilic shellfish toxins by quantitative nuclear magnetic resonance using removable internal reference substance with SI traceability
Kato T, et al.
Analytical Sciences, 32(7), 729-734 (2016)
Infrared intensities of liquids. XVII. Infrared refractive indices from 8000 to 350 cm-1, absolute integrated absorption intensities, transition moments, and dipole moment derivatives of methan-d3-ol and methanol-d4 at 25?C.
Bertie JE and Zhang SL.
J. Chem. Phys. , 101(10), 8364-8379 (1994)
Cheng-Kun Lin et al.
Organic & biomolecular chemistry, 13(7), 2100-2107 (2014-12-20)
A straightforward synthesis of novel, 2-heterocyclyl polyhydroxylated pyrrolidines is described. Stereocontrolled additions of nucleophiles to cyclic nitrones generated the corresponding 2,3-trans adducts, allowing the synthesis of the corresponding pyrrolidines via key intermediates bearing an alkyne and a nitrile oxide. Three
Jon Kapla et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(34), 22438-22447 (2015-08-08)
The disaccharide trehalose (TRH) strongly affects the physical properties of lipid bilayers. We investigate interactions between lipid membranes formed by 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DMPC) and TRH using NMR spectroscopy and molecular dynamics (MD) computer simulations. We compare dipolar couplings derived from DMPC/TRH